Documenti fondamentali
AOBH94551273
AOBChem
(3,5-dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.08
Numero MDL:
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O2/c1-2-13-9-7(10)3-6(5-12)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI
ZLOSOAGZOREYTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-ethoxyphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47947.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)