Documenti fondamentali
AOBH94551237
AOBChem
5-bromo-1,2-difluoro-3-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,2-difluoro-3-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-12-4-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI
KEZMOJBRHODGDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-1-2-difluoro-3-methoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48091.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)