Documenti fondamentali
AOBH945511C9
AOBChem
1-Bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Scegli un formato
250 MG
CHF 398.03
500 MG
CHF 542.55
1 G
CHF 736.06
SKU del venditore: 46963-250MG
CHF 398.03
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 398.03
500 MG
CHF 542.55
1 G
CHF 736.06
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 46963-250MG
CHF 398.03
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h2-8,10H,9H2,1H3
InChI
KKPSLFBGGFDGRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-4-methoxybenzyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46963.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)