Documenti fondamentali
AOBH94551081
AOBChem
(3-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 139.61
500 MG
CHF 173.90
1 G
CHF 220.44
SKU del venditore: 38532-250MG
CHF 139.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 139.61
500 MG
CHF 173.90
1 G
CHF 220.44
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
SKU del venditore: 38532-250MG
CHF 139.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI
JCJLWJBIEGHNRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxyphthalen-2-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38532.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)