Documenti fondamentali
AOBH94550FCE
AOBChem
(5-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 132.26
5 G
CHF 284.13
10 G
CHF 440.90
25 G
CHF 808.32
SKU del venditore: 36767-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 132.26
5 G
CHF 284.13
10 G
CHF 440.90
25 G
CHF 808.32
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.39
Numero MDL:
SKU del venditore: 36767-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI
NXBYANORDVFFMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36767.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)