Documenti fondamentali
AOBH94550FC7
AOBChem
(4-Bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
SKU del venditore: 36668-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
About This Item
Peso molecolare:
234.82
Numero MDL:
SKU del venditore: 36668-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO3/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,10-12H
InChI
CRNKWHZXFHIIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-hydroxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36668.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)