Documenti fondamentali
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Scegli un formato
250 MG
CHF 391.91
500 MG
CHF 535.20
1 G
CHF 725.04
SKU del venditore: 35615-250MG
CHF 391.91
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 391.91
500 MG
CHF 535.20
1 G
CHF 725.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.48
Numero MDL:
SKU del venditore: 35615-250MG
CHF 391.91
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)