Documenti fondamentali
AOBH94550F39
AOBChem
4-Phenoxy-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-methoxy-4-phenoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO4/c1-17-13-9-11(7-8-12(13)14(15)16)18-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15-16H,1H3
InChI
GLYQRYTVQVYAPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-phenoxy-2-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27720.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)