Documenti fondamentali
AOBH94550EE6
AOBChem
3-Bromo-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.08
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrFNO2/c1-12(14-2)9(13)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,1-2H3
InChI
FJDVFLJWBACPBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-n-methoxy-n-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22798.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)