Documenti fondamentali
AOBH7BADE7AD
AOBChem
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy)ethanol
Scegli un formato
500 MG
CHF 225.34
1 G
CHF 291.48
SKU del venditore: 38289-500MG
CHF 225.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 225.34
1 G
CHF 291.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 38289-500MG
CHF 225.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H8F6O2/c11-9(12,13)6-3-7(10(14,15)16)5-8(4-6)18-2-1-17/h3-5,17H,1-2H2
InChI
NUNUAFJJYCNGFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenoxy-ethanol.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38289.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)