AOBH7BADE717
AOBChem
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)(thiomorpholino)methanone
About This Item
Iupac Name
(2-chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)(thiomorpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H11ClF3NOS/c13-9-3-1-2-8(12(14,15)16)10(9)11(18)17-4-6-19-7-5-17/h1-3H,4-7H2
InChI
GCVKJMQXJLFKAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37203.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)