Documenti fondamentali
AOBH7BADE6FF
AOBChem
3,5-Dimethyl-4-propoxybenzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 237.59
500 MG
CHF 313.52
1 G
CHF 415.18
5 G
CHF 1’328.84
SKU del venditore: 38004-250MG
CHF 237.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 237.59
500 MG
CHF 313.52
1 G
CHF 415.18
5 G
CHF 1’328.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 38004-250MG
CHF 237.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-4-5-15-11-8(2)6-10(12(13)14)7-9(11)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
WLNUWNUAPJNPSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dimethyl-4-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38004.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)