AOBH7BADE65E
AOBChem
Ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: 37441-250MG
CHF 284.13
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 37441-250MG
CHF 284.13
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9BrF2O3/c1-3-16-10(14)5-4-6(11)9(15-2)8(13)7(5)12/h4H,3H2,1-2H3
InChI
URESHCPKOBQPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37441.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)