Documenti fondamentali
AOBH7BADE5F1
AOBChem
3-Chloro-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 404.15
1 G
CHF 541.33
SKU del venditore: 37311-250MG
CHF 300.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 404.15
1 G
CHF 541.33
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero MDL:
SKU del venditore: 37311-250MG
CHF 300.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-5-6-3-4-10-8(12-2)7(6)9/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI
JWSLGEBHVLODAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-methoxy-4-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37311.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)