Documenti fondamentali
AOBH7BADE12C
AOBChem
5-Chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 252.29
500 MG
CHF 335.57
1 G
CHF 445.80
SKU del venditore: 37013-250MG
CHF 252.29
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 252.29
500 MG
CHF 335.57
1 G
CHF 445.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.6
Numero MDL:
SKU del venditore: 37013-250MG
CHF 252.29
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI
GNZDHODOKRQUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37013.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)