Documenti fondamentali
AOBH7BADE098
AOBChem
1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.92
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI
DURJZVCWXPIRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36817.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)