Documenti fondamentali
AOBH7BADDCAA
AOBChem
2-(Benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI
WODKLCACFQNKBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-5-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36250.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)