AOBH7BADDA7F
AOBChem
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-5-3-4-6(11)7(8(5)10)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
OSBXYKHRJRIDQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20990.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)