AOBH7BADD9FD
AOBChem
Butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Scegli un formato
SKU del venditore: 36133-250MG
CHF 342.92
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 36133-250MG
CHF 342.92
Iupac Name
butyl 3-bromo-2-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO2/c1-2-3-6-15-10(14)7-4-5-13-9(12)8(7)11/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI
KKWNPBCUEJVATA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36133.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)