Documenti fondamentali
AOBH3CD9F43D
AOBChem
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-6-3-4(14-8(10)11)1-2-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI
RINVJRYLUFEKIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-difluoromethoxy-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/12983.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)