Documenti fondamentali
AOBH3CD9F435
AOBChem
5-(3-bromo-5-chlorophenyl)oxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.5
Numero MDL:
Iupac Name
5-(3-bromo-5-chlorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-7-1-6(2-8(11)3-7)9-4-12-5-13-9/h1-5H
InChI
YZXZGUKGPVRRLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-5-chlorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35977.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)