Documenti fondamentali
AOBH3CD9F19C
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-ethoxyphenol
Scegli un formato
250 MG
CHF 318.42
500 MG
CHF 429.87
1 G
CHF 578.07
SKU del venditore: 35611-250MG
CHF 318.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 318.42
500 MG
CHF 429.87
1 G
CHF 578.07
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.04
Numero MDL:
SKU del venditore: 35611-250MG
CHF 318.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-ethoxy-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-2-13-8-4(9)3-5(12)6(10)7(8)11/h3,12H,2H2,1H3
InChI
PCAYJLHXTZNZJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-ethoxyphenol.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35611.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)