Documenti fondamentali
AOBH3CD9F164
AOBChem
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-4,8H
InChI
DFCVRAYBBTVJAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-difluoromethoxy-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13300.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)