Documenti fondamentali
AOBH3CD9F105
AOBChem
2,5-Difluoro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Peso molecolare:
300.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(2,5-difluoro-4-(methoxymethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H19BF2O4/c1-13(2)14(3,4)21-15(20-13)9-6-11(17)12(7-10(9)16)19-8-18-5/h6-7H,8H2,1-5H3
InChI
XLVLQTSSDFHXTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-methoxymethoxy-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35750.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)