Documenti fondamentali
AOBH303767C5
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzyl alcohol
Scegli un formato
250 MG
CHF 378.44
500 MG
CHF 514.38
1 G
CHF 696.87
SKU del venditore: 35399-250MG
CHF 378.44
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 378.44
500 MG
CHF 514.38
1 G
CHF 696.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.92
Numero MDL:
SKU del venditore: 35399-250MG
CHF 378.44
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,3-dibromo-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2,11H,3H2
InChI
LEWOZJXFWAMFSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35399.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)