Documenti fondamentali
AOBH303767B6
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.03
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c1-4-6(9)2-5(3-12)8(11)7(4)10/h2-3H,1H3
InChI
MSKVQRHXVQUKQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35358.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)