Documenti fondamentali
AOBH303766E8
AOBChem
[2-(Benzyloxy)-3-chlorophenyl]methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 236.36
500 MG
CHF 312.30
1 G
CHF 413.95
SKU del venditore: 32957-250MG
CHF 236.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 236.36
500 MG
CHF 312.30
1 G
CHF 413.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.71
Numero MDL:
SKU del venditore: 32957-250MG
CHF 236.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-(benzyloxy)-3-chlorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13ClO2/c15-13-8-4-7-12(9-16)14(13)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,16H,9-10H2
InChI
KFALJHBVMGQDCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-3-chlorophenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32957.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)