AOBH303766D8
AOBChem
3-Fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-8-5-9(7-10(13)6-8)12-3-1-2-4-12/h5-7,13H,1-4H2
InChI
OSPGQQFBODVGHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-pyrrolidin-1-yl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32933.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)