Documenti fondamentali
AOBH303766A5
AOBChem
Ethyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.1
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-3-14-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
DZCQREFAFYAXTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-5-methoxybenzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31437.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)