Documenti fondamentali
AOBH30376603
AOBChem
4-[(Methoxyamino)methyl]phenylboronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
5 G
CHF 1’824.86
SKU del venditore: 34847-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
5 G
CHF 1’824.86
About This Item
Peso molecolare:
181
Numero MDL:
SKU del venditore: 34847-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-((methoxyamino)methyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-13-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,10-12H,6H2,1H3
InChI
AVDAPFJMZZGPES-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxyamino-methyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34847.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)