Documenti fondamentali
AOBH303765F7
AOBChem
4-(Benzyloxy)-5-chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid picol ester
About This Item
Peso molecolare:
412.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C20H21BClF3O3/c1-18(2)19(3,4)28-21(27-18)14-10-15(20(23,24)25)17(16(22)11-14)26-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-11H,12H2,1-4H3
InChI
RFCLKJCEECGNHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzyloxy-5-chloro-3-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33124.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)