AOBH11E4FE9E
AOBChem
3-Bromo-5-(4-methylphenyl)pyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: 34801-250MG
CHF 195.95
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 34801-250MG
CHF 195.95
Iupac Name
3-bromo-5-(4-methylphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H10BrN/c1-9-2-4-10(5-3-9)11-6-12(13)8-14-7-11/h2-8H,1H3
InChI
LIJHUAGNCKQXQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34801.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)