Documenti fondamentali
AOBH11E4FD64
AOBChem
1-Chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 276.78
10 G
CHF 427.43
25 G
CHF 783.83
SKU del venditore: 25163-5G
CHF 276.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 276.78
10 G
CHF 427.43
25 G
CHF 783.83
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.6
Numero MDL:
SKU del venditore: 25163-5G
CHF 276.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2/c1-11-5-12-8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
InChI
LCJNUPCCWIRBIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-3-fluoro-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25163.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)