Documenti fondamentali
AOBH11E4FCA4
AOBChem
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-6-13-8-4-2-3-7(5-11)9(8)10/h2-5H,6H2,1H3
InChI
ROQFABDVVYNZEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methoxymethoxy-benzaldehyde.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28756.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)