Documenti fondamentali
AOBH11E4FC83
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-5-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 265.76
10 G
CHF 409.05
25 G
CHF 747.08
SKU del venditore: 17731-5G
CHF 265.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 265.76
10 G
CHF 409.05
25 G
CHF 747.08
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.5
Numero MDL:
SKU del venditore: 17731-5G
CHF 265.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO2/c1-12-4-13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI
HSAXWKLCPNZQAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-5-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17731.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)