Documenti fondamentali
AOBH042EEAC7
AOBChem
Ethyl 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.61
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7ClF4O2/c1-2-17-9(16)6-3-5(10(13,14)15)4-7(11)8(6)12/h3-4H,2H2,1H3
InChI
ZKJDODRSQKYJLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34246.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)