Documenti fondamentali
AOBH042EEAC5
AOBChem
4-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.93
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-6-3-4(12)1-2-5(6)8(13)14/h1-3,12-14H
InChI
VFONOIYZYXRMSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-2-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14479.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)