Documenti fondamentali
AOBH03D4EF2F
AOBChem
3-Chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-5(4-11)2-3-6(10)7(8)9/h2-4H,1H3
InChI
WWCGQXIWOBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31798.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)