Documenti fondamentali
AOBH03B6AB7A
AOBChem
4-Benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 208.19
500 MG
CHF 273.11
1 G
CHF 357.61
SKU del venditore: 33871-250MG
CHF 208.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 208.19
500 MG
CHF 273.11
1 G
CHF 357.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 33871-250MG
CHF 208.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(benzyloxy)-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C18H14O2/c19-12-15-10-11-18(17-9-5-4-8-16(15)17)20-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI
VXVHJLATONZLDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33871.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)