AOBH03B6AB31
AOBChem
2,6-Dichloro-4-(methylthio)phenylboronic acid
About This Item
Peso molecolare:
236.91
Numero MDL:
Iupac Name
(2,6-dichloro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O2S/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3,11-12H,1H3
InChI
NHGAXEXVYJFLHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-methylthio-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25090.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)