Documenti fondamentali
AOBH039CD3B8
AOBChem
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.99
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-dichloro-2-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20440.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)