Documenti fondamentali
AOB979588548
AOBChem
3-Bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl alcohol
Scegli un formato
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 600.11
SKU del venditore: 33419-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 600.11
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.08
Numero MDL:
SKU del venditore: 33419-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-5-ethyl-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-6-3-7(5-12)9(11)8(10)4-6/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI
MJKJWCXNYLSCHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33419.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)