Documenti fondamentali
AOB979588459
AOBChem
Propan-2-yl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.18
Numero MDL:
Iupac Name
isopropyl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-12(14)6-10)13(15)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
InChI
MGHVIFBVMUWGHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/propan-2-yl-3-bromo-5-isopropylbenzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33506.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)