Documenti fondamentali
AOB945512016
AOBChem
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ethyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 132.26
5 G
CHF 300.05
10 G
CHF 467.84
SKU del venditore: 32894-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 132.26
5 G
CHF 300.05
10 G
CHF 467.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.52
Numero MDL:
SKU del venditore: 32894-1G
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI
CHGJTXMEAXOJOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-chlorobenzoic-acid-ethyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32894.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)