Documenti fondamentali
AOB945511872
AOBChem
2,6-Dibromo-4-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.91
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dibromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-4-1-3(10)2-5(9)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI
ZYBAQKCBAGCGGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dibromo-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32539.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)