Documenti fondamentali
AOB945511848
AOBChem
6-Fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-5-3-4-6(10)7(9(11)12)8(5)13-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
OQQBMUBHZRGQAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32490.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)