AOB640097813
AOBChem
4-Chloro-2,3-difluorophenol
About This Item
Iupac Name
4-chloro-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClF2O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChI
HVLUXBQZVNQLTE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32171.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)