Documenti fondamentali
AOB640097753
AOBChem
3-Ethyl-4-methoxyphenylboronic acid piancol ester
Scegli un formato
250 MG
CHF 254.74
500 MG
CHF 338.02
1 G
CHF 449.47
5 G
CHF 1’451.32
SKU del venditore: 31762-250MG
CHF 254.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 254.74
500 MG
CHF 338.02
1 G
CHF 449.47
5 G
CHF 1’451.32
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 31762-250MG
CHF 254.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-ethyl-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO3/c1-7-11-10-12(8-9-13(11)17-6)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI
YOLIKNNPHVFIHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-ethyl-4-methoxyphenylboronic-acid-piancol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31762.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)