Documenti fondamentali
AOB640097617
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-3-7(10)5(4-11)2-6(8)9/h2-4H,1H3
InChI
XLMFLLZPHARXSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31191.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)