Documenti fondamentali
AOB640097417
AOBChem
1-(5-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
Scegli un formato
250 MG
CHF 276.78
500 MG
CHF 369.86
1 G
CHF 493.56
SKU del venditore: 30815-250MG
CHF 276.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 276.78
500 MG
CHF 369.86
1 G
CHF 493.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 30815-250MG
CHF 276.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(11)5-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI
NUSYYNLVUKHOQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-5-hydroxy-2-methylphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30815.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)